Läs mer
Thermo Scientific Chemicals β-Östradiol, 98%
Produktkod. p-4258835 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 11916891
Brand: Thermo Scientific Chemicals 436320050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
β-Östradiol, 98%, CAS # 50-28-2, är ett östrogensteroid könshormon som reglerar flera biologiska funktioner inklusive gentranskription och proteinsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•β-Östradiol är ett naturligt förekommande endogent hormon hos kvinnor
•Det är ett viktigt steroid könshormon involverat i regleringen av flera biologiska funktioner inklusive gentranskription och proteinsyntes
•Detta hormon produceras av äggstockarna och kan binda till och aktivera specifika nukleära receptorer
Användningsområden
•β-Östradiol fungerar som en östrogen hormonreceptoragonist och aktivator av PI 3-kinas
•Det visar hämmande aktivitet mot aldehydoxidas
•β-Östradiol presenterar milda anabola och metaboliska aktiviteter och ökar blodets koagulerbarhet in vivo-experiment
•Det spelar en roll i immunförsvaret och inflammatoriska processer
•β-Östradiol utlöser en ökning av leversyntesen av vissa proteiner, inklusive könshormonbindande globulin (SHBG) och sköldkörtelbindande globulin (TBG), och undertrycker bildningen av follikelstimulerande hormon (FSH)
•Denna förening har använts för in vitro-mognad av bovina cumulus-oocytkomplex (COC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-28-2
Molekylformel C18H24O2
Molekylvikt (g/mol) 272.38
InChI-nyckel VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Synonym estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,17-diol
LEDER CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Estradiol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 176.0°C to 180.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15,3758
Specifik rotation +76° to +83° (20°C, 589nm) (c=1, dioxane)
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, hexane, ethyl acetate
Formel vikt 272.38
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • beta-Estradiol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P263-Undvik kontakt under graviditet eller amning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.