Learn More
Estradiol Acetate, TRC
Artikelnummer. 30407885
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30407885 500 mg
30406711 100 mg
30401994 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30407885 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH454140500MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4245-41-4
Molekylformel C20H26O3
Molekylvikt (g/mol) 314.42
Synonym (8R,9S,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate, 17beta-Estradiol 3-acetate, 3-Acetoxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-ol, 3-O-Acetylestradiol, E 3A, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diyl 3-acetate, Estradiol-3-acetate, Menoring, beta-Estradiol 3-acetate, 17beta-Hydroxy-3-acetoxyestra-1,3,5(10)-triene
IUPAC-namn [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
LEDER CC(=O)Oc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Estradiol Acetate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H26O3/c1-12(21)23-14-4-6-15-13(11-14)3-5-17-16(15)9-10-20(2)18(17)7-8-19(20)22/h4,6,11,16-19,22H,3,5,7-10H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
Formel vikt 314.1882
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.