Läs mer
Estradiol benzoate, MedChemExpress
Produktkod. 16442319
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16442319 1 g
1 options
Produktkod. 16442319 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1192
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Estradiol Benzoate (β-Estradiol 3-benzoate), a prodrug of estradiol, acts as a steroid sex hormone. It exhibits mild anabolic and metabolic properties, and increases blood coagulability.
Estradiol Benzoate (β-Estradiol 3-benzoate), a prodrug of estradiol, acts as a steroid sex hormone. It exhibits mild anabolic and metabolic properties, and increases blood coagulability.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Estradiol benzoate
CAS 50-50-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H28O3
Kvantitet 1 g
Synonym β-Estradiol 3-benzoate 17β-Estradiol 3-benzoate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (265.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER C[C@@]12[C@@H](O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=CC(OC(C5=CC=CC=C5)=O)=C4)[C@@]3([H])CC2
Molekylvikt (g/mol) 376.49
Formel vikt 376.49
Procent renhet 98.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death