Läs mer
Estradiol Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estradiol Benzoate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1 |
| Formel vikt | 376.2038 |