Läs mer
Estradiol (cypionate), MedChemExpress
Produktkod. 16492309
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16492309 1 g
1 options
Produktkod. 16492309 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Estradiol cypionate is a 17 β-cyclopentylpropinate ester of estradiol, inhibits ET-1 synthesis via estrogen receptor IC50 value: Target: estrogen receptor Estradiol cypionate is a synthetic ester, is a estrogen.
Estradiol cypionate is a 17 β-cyclopentylpropinate ester of estradiol, inhibits ET-1 synthesis via estrogen receptor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Estradiol (cypionate)
CAS 313-06-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H36O3
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (75.65 mM)
LEDER C[C@@]12[C@@H](OC(CCC3CCCC3)=O)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=C(C=CC(O)=C5)[C@@]4([H])CC2
Molekylvikt (g/mol) 396.56
Formel vikt 396.56
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death