Läs mer
Estradiol Cypionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estradiol Cypionate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H36O3/c1-26-15-14-21-20-10-8-19(27)16-18(20)7-9-22(21)23(26)11-12-24(26)29-25(28)13-6-17-4-2-3-5-17/h8,10,16-17,21-24,27H,2-7,9,11-15H2,1H3/t21-,22-,23+,24+,26+/m1/s1 |
| Formel vikt | 396.2664 |
| Procent renhet | >95% |