missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Estradiol Dienanthate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Estradiol Dienanthate |
| CAS | 7732-97-0 |
| Molekylformel | C32 H48 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Estradiol Dienanthate |
| InChI formel | InChI=1S/C32H48O4/c1-4-6-8-10-12-30(33)35-24-15-17-25-23(22-24)14-16-27-26(25)20-21-32(3)28(27)18-19-29(32)36-31(34)13-11-9-7-5-2/h15,17,22,26-29H,4-14,16,18-21H2,1-3H3/t26-,27-,28+,29+,32+/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)CCCCCC)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-heptanoyloxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] heptanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 496.721 |
| Formel vikt | 496.355 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?