Läs mer
Estradiol Enanthate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estradiol Enanthate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-23-13-12-22-21-10-8-17-16-18(26)9-11-19(17)20(21)14-15-25(22,23)2/h9,11,16,20-23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1 |
| Formel vikt | 384.2664 |
| Procent renhet | >95% |