missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Estradiol EP Impurity E, Mikromol™

Produktkod. 30050630
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050630 25 mg
30050171 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050630 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0209.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Estradiol EP Impurity E
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyl Dipentanoate (Estradiol 3,17-Divalerate)
CAS 63042-28-4
Analyt- eller komponentnamn Estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyl Dipentanoate (Estradiol 3,17-Divalerate)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C28H40O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Estra-1,3,5(10)-trien-3,17β-diyl Dipentanoate (Estradiol 3,17-Divalerate), Estradiol Valerate Imp. E (EP), Estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyl Dipentanoate, Estradiol 3,17-Divalerate, Estradiol Valerate Impurity E
LEDER CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)CCCC)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
Molekylvikt (g/mol) 440.61
Kvantitet 25 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.