missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Estradiol EP Impurity G, Mikromol™
Beskrivning
Estradiol EP Impurity G
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate (Estrone Benzoate) |
| CAS | 2393-53-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate (Estrone Benzoate) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H26 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Estradiol Benzoate Imp. G (EP), 17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate, Estrone Benzoate, Estradiol Benzoate Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C25H26O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-22H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,25+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,13S,14S)-13-methyl-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] benzoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?