missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Estradiol EP Impurity G, Mikromol™

Produktkod. 30051360
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051360 100 mg
30049477 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051360 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0301.08

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Estradiol EP Impurity G
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate (Estrone Benzoate)
CAS 2393-53-5
Analyt- eller komponentnamn 17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate (Estrone Benzoate)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C25 H26 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Estradiol Benzoate Imp. G (EP), 17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate, Estrone Benzoate, Estradiol Benzoate Impurity G
InChI formel InChI=1S/C25H26O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-22H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,25+/m1/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-namn [(8R,9S,13S,14S)-13-methyl-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] benzoate
Molekylvikt (g/mol) 374.47
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 374.1882 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.