Läs mer
β-Östradiol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11408030 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408030 5 g 5g
11418030 25 g 25g
11428030 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408030 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210165605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4085.00 SEK
    3890.88 SEK / 5g
    Save 194.12 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 50-28-2
Molekylformel C18H24O2
Molekylvikt (g/mol) 272.388
InChI-nyckel VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Synonym estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,17-diol
LEDER CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Estradiol
Kvantitet 5 g
Formel vikt 272.4
Fysisk form Fast