Läs mer
β-Östradiol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11404942 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404942 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11404942 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02194565.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00 SEK
    654.32 SEK / 250mg
    Save 32.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
β-Östradiol är ett potent östrogenhormon från däggdjur som produceras av äggstockarna. Utlöser produktionen av gonadotropiner, vilket leder till ägglossning.
Östrogener styr utvecklingen av den kvinnliga fenotypen i embryogenes och under puberteten genom att reglera gentranskription och därmed proteinsyntes. Det inducerar också produktionen av gonadotropiner som i sin tur inducerar ägglossning.
  • Det största östrogenet som utsöndras av den premenopausala äggstocken.
  • Exponering för östradiol ökar incidensen och spridningen av bröstcancer.
Specifikationer
CAS 50-28-2
Smältpunkt 173 °C till 179 °C
Molekylformel C18H24O2
Kvantitet 250 mg
Synonym estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
Löslighetsinformation Nästan olöslig i vatten (50 mg/ml; klar, färglös lösning). Fritt löslig i alkohol; löslig i aceton, dioxan och andra organiska lösningsmedel; lösningar av fasta alkalihydroxider; sparsamt löslig i vegetabiliska oljor; löslig i metanol: CHCl3 (1:1).
InChI-nyckel VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Optisk rotation +76,8 (koncentration = 1, lösningsmedel = dioxan) (bokstavligen)
LEDER CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,17-diol
Molekylvikt (g/mol) 272.388
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
Formel vikt 272,39 g/mol
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver