Beskrivning
- β-estradiol används för att studera celldifferentiering och transformationer (tumorigenicitet)
- Farmakologi och HPLC-bestämning av β-estradiol i plasma och urin har rapporterats
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | β-ESTRADIOL |
| CAS | 50-28-2 |
| Smältpunkt | 173 °C till 179 °C |
| Färg | Vitt |
| Molekylformel | C18H24O2 |
| Linjär formel | C18H24O2 |
| MDL-nummer | MFCD00003693 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin |
| Löslighetsinformation | Nästan olöslig i vatten (50 mg/ml klar, färglös lösning). Fritt löslig i alkohol; löslig i aceton, dioxan och andra organiska lösningsmedel; lösningar av fasta alkalihydroxider; sparsamt löslig i vegetabiliska oljor; löslig i metanol: CHCl3 (1:1) |
| Visa mer |