Läs mer
R&D Systems™ Estradiol Parameter Assay Kit
Produktkod. 18752144
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunnsplatta
Produktkod. Kvantitet
18752144 1 x 96-brunnsplatta
1 options
Produktkod. 18752144 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer KGE014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6056.65 SEK
    5343.45 SEK / 1 uppsättningar
    Save 713.20 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Estradiol Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Estradiol Parameter Assay Kit quantifies multi-species Estradiol in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 12.30 - 3000pg/mL
Analyskänslighet 12.1pg/mL
Konjugera Biotin
Produktlinje R&D Systems
Provtyp Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Specificitet Estradiol levels in various samples. This assay cross-reacts 0.07% with 17 alpha-ethynylestradiol, 0.03% with 17 beta-estradiol 3-Benzoate, 0.86% with Estriol, 0.26% with Estrone and 0.06% with Progesterone.
För användning med (applikation) ELISA
Kvantitet 1 x 96-brunnsplatta
Provvolym Cell Culture Supernates (100uL),Serum (100uL),EDTA Plasma (100uL),Heparin Plasma (100uL)
Förvaringskrav Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.