Läs mer
R&D Systems™ β-Estradiol
Beskrivning
β-Estradiol is an endogenous estrogen receptor (ER) agonist (Ki values are 0.12 and 0.13 nM for ERα and ERβrespectively). Also high affinity ligand at membrane estrogen GPR30 receptors. α-Estradiol also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | β-Estradiol |
| CAS | 50-28-2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C18H24O2 |
| Formel vikt | 272.38 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.388 |