Läs mer
Tocris Bioscience™ α-Estradiol
Beskrivning
Endogenous estrogen receptor ligand (Ki values are 0.2 and 1.2 nM for ERα and ERβ receptors respectively).
β-Estradiol also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | α-Estradiol |
| CAS | 57-91-0 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C18H24O2 |
| Formel vikt | 272.38 |
| Renhet | >96% |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.388 |