Läs mer
Estradiol Valerate EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivning
Estradiol Valerate EP Impurity D
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylestradiol Valerate |
| CAS | 1359847-37-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Methylestradiol Valerate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H34 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Hydroxy-4-methylestra-1,3,5(10)-trien-17β-yl Pentanoate (4-Methylestradiol Valerate), Estradiol Valerate Imp. D (EP), 3-Hydroxy-4-methylestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Pentanoate, 4-Methylestradiol Valerate, Estradiol Valerate Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19Cl/c1-9-6-11(13(3,4)5)7-10(2)12(9)8-14/h6-7H,8H2,1-5H5 |
| LEDER | CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4c(C)c(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-4,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate |
| Visa mer |