Läs mer
Estradiol Valerate, Mikromol™
Beskrivning
Estradiol Valerate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-beta-Estradiol-17-Valerate |
| CAS | 979-32-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 17-beta-Estradiol-17-Valerate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H32 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Estradiol Valerate, Estradiol 17-valerate, Atladiol, Climaval, Deladiol, Delahormone unimatic, Delestrogen, Delestrogen 4x, Dura-Estradiol, Estradiol valerianate, Estraval, Femogex, Gynogen LA, Gynogen LA 40, NSC 17590, Neofollin, Nuvelle, Oestradiol valerinate, Pelanin Depot, Pharlon, Primofol-Depot, Primogyn-Depot, Progynon-Depot, Progynova, Valergen, (17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 17-pentanoate, 3-Hydroxy-17beta-valeroyloxyestra-1,3,5(10)-triene, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol 17-valerate, Estradiol 17beta-valerate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m1/s1 |
| LEDER | CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate |
| Visa mer |