Läs mer
Estramustine phosphate sodium, MedChemExpress
Descripción
Estramustine phosphate sodium, an estradiol analog, is an orally active antimicrotubule chemotherapy agent. Estramustine phosphate sodium depolymerises microtubules by binding to microtubule associated proteins (MAPs) and/or to tubulin. Estramustine phosphate sodium can interfere mitosis, trigger cell death and induce apoptosis, which can be used for the research of cancer like prostate cancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Estramustine phosphate sodium |
| CAS | 52205-73-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H30Cl2NNa2O6P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 62.5 mg/mL (110.75 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (8.86 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N(CCCl)CCCl)OC1=CC2=C(C=C1)[C@@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@](CC[C@@H]4OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])[C@]3([H])CC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 564.35 |
| Formel vikt | 564.35 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?