Läs mer
Estratetraenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estratetraenol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O/c1-18-9-2-3-17(18)16-6-4-12-11-13(19)5-7-14(12)15(16)8-10-18/h2,5,7,9,11,15-17,19H,3-4,6,8,10H2,1H3/t15-,16-,17+,18+/m1/s1 |
| Formel vikt | 254.1671 |