Läs mer
Estriol 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30458244
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458244 1 ml
1 options
Produktkod. 30458244 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0130.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Östriol 1,0 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Estriol
CAS 50-27-1
Analyt- eller komponentnamn Estriol
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C18 H24 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Estriol, Aacifemine, Colpogyn, Destriol, Estratriol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol
InChI formel InChI=1 S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21 H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
LEDER C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1 C[C@@H](O)[C@@H]2 O
IUPAC-namn (8 R,9 S,13 S,14 S,16 R,17 R)-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,16,17-triol
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 288.38
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 288,1725 g/mol