Läs mer
Estriol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327767
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30327767 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30327767 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA13213200AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Estriol
CAS 50-27-1
Analyt- eller komponentnamn Estriol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H24 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Estriol, Aacifemine, Colpogyn, Destriol, Estratriol, Follicular hormone hydrate, Gynasan, Holin V, Hormomed, Incurin, Klimax E, Klimoral, NSC 12169, OE3, Oekolp, Oestriol, Ortho-Gynest, Ovesterin, Ovestin, Ovo-Vinces, Theelol, Tridestrin, Trihydroxyestrin, Triovex, (16alpha,17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 13beta-Methyl-1,3,5(10)-gonatriene-3,16alpha,17beta-triol, 16alpha,17beta-Estriol, 16alpha-Estriol, 16alpha-Hydroxyestradiol, 3,16alpha,17beta-Estriol, 3,16alpha,17beta-Trihydroxyestra-1,3,5(10)-triene, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16alpha,17beta-triol
InChI formel InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
Lösningstyp Enda lösning
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,16,17-triol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 288.38
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 288,1725 g/mol