missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Estriol 16,17-Diacetate, Mikromol™
Beskrivning
Estriol 16,17-Diacetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estriol 16,17-Diacetate |
| CAS | 805-26-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Estriol 16,17-Diacetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H28 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Estriol 16,17-Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O5/c1-12(23)26-20-11-19-18-6-4-14-10-15(25)5-7-16(14)17(18)8-9-22(19,3)21(20)27-13(2)24/h5,7,10,17-21,25H,4,6,8-9,11H2,1-3H3/t17-,18-,19+,20-,21+,22+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,13S,14S,16R,17R)-17-acetyloxy-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-16-yl] acetate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?