Läs mer
östriol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15529523 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15529523 1 g 1g
15539523 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15529523 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460490010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-27-1
Molekylformel C18H24O3
Molekylvikt (g/mol) 288.38
InChI-nyckel PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
Synonym estriol, oestriol, estratriol, ovestin, ovestrion, trihydroxyestrin, destriol, tridestrin, aacifemine, oestratriol
PubChem CID 5756
ChEBI CHEBI:27974
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,16,17-triol
LEDER CC12CCC3C(C1CC(C2O)O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Estriol
Smältpunkt 280.0°C to 282.0°C
Förlust vid torkning 0.5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 288.38
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Estriol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.