Läs mer
Estriol-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estriol-d3 |
| CAS | 79037-36-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 2H3 H21 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-triene-2,4,17-d3-3,16,17-triol, (16α,17β)-, (16α,17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-2,4,17-d3-3,16,17-triol, Estriol D3 (2,4,17 D3), Estriol-2,4,17-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1/i3D,8D,17D |
| LEDER | [2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](C[C@@H](O)[C@]4([2H])O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-2,4,17-trideuterio-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,16,17-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.4 |
| Visa mer |