Läs mer
Estriol Methyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-16alpha,17beta-diol (Estriol 3-Methyl Ether) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-19-8-7-14-13-6-4-12(22-2)9-11(13)3-5-15(14)16(19)10-17(20)18(19)21/h4,6,9,14-18,20-21H,3,5,7-8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,18+,19+/m1/s1 |
| Formel vikt | 302.1882 |