Läs mer
Estriol, TRC
Produktkod. 18062120
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18062120 100 mg
18061730 1 g
18011040 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18062120 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE888960100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-27-1
Molekylformel C18 H24 O3
Molekylvikt (g/mol) 288.38
Synonym Estriol, (16α,17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 13β-Methyl-1,3,5(10)-gonatriene-3,16α,17β-triol, 16α,17β-Estriol, 16α-Estriol, 16α-Hydroxyestradiol, 3,16α,17β-Estriol, 3,16α,17β-Trihydroxyestra-1,3,5(10)-triene, Aacifemine, Colpogyn, Destriol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16α,17β-triol, Estratriol, Follicular hormone hydrate, Gynasan, Holin V, Hormomed, Incurin, Klimax E, Klimoral, NSC 12169, OE3, Oekolp, Oestriol, Ortho-Gynest, Ovesterin, Ovestin, Ovo-Vinces, Theelol, Tridestrin, Trihydroxyestrin, Triovex
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,16,17-triol
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Estriol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
Formel vikt 288.1725
Procent renhet >95%