Läs mer
Estrone 3-Acetate, Mikromol™
Beskrivning
Estrone 3-Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estrone 3-Acetate |
| CAS | 901-93-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Estrone 3-Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H24 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(Acetyloxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one, Estrone, acetate (6CI,7CI,8CI), 3-Acetoxy-17-oxo-1,3,5(10)-estratriene, 3-Acetoxyestra-1,3,5(10),15-tetraen-17-one, 3-Acetoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-Acetoxyestrone, 3-Acetylestrone, 3-O-Acetylestrone, Acetylestrone, Estrone 3-O-acetate, Estrone 3-acetate, Hogival, Oestrone-3-acetate, Puboestrene, Estriol Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O3/c1-12(21)23-14-4-6-15-13(11-14)3-5-17-16(15)9-10-20(2)18(17)7-8-19(20)22/h4,6,11,16-18H,3,5,7-10H2,1-2H3/t16-,17-,18+,20+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc2c1 |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,13S,14S)-13-methyl-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Visa mer |