Läs mer
Invitrogen™ Estron-3-glukuronid (E1G) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Produktkod. 17865117
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17865117 10 x 96 tester -
15805853 96 tester Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17865117 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EIA17E3X10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45870.00 SEK
    44952.60 SEK / Paket med 10
    Save 917.40 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
ELISA
Estron-3 glukuronid (E1G) ELISA kvantifierar östron-3 glukuronid i extraherat serum, plasma, urin, torkade fekala extrakt eller cellodlingsmedium.
Metodens princip
Estron-3-sulfat (E1S) konkurrenskraftigt ELISA kit för endast forskningsanvändning använder en specifikt genererad antikropp för att mäta östron-3-sulfat (E1S) i en mängd olika matriser, inklusive serum-, plasma-, urin- och fekala prover. Kitet kommer att kvantitativt mäta E1S som finns i utspädda buffertprover och vävnadsodlingsmediaprover. En E1S-standard tillhandahålls för att generera en standardkurva för analysen och alla prover ska läsas av från standardkurvan. Standarder eller utspädda prover pipetteras till en klar mikrotiterplatta belagd med en antikropp för att fånga kaninantikroppar. Ett E1S-peroxidaskonjugat tillsätts till standarderna och proverna i brunnarna. Bindningsreaktionen initieras genom tillsats av en polyklonal antikropp mot E1S till varje brunn. Efter 2 timmars inkubation tvättas plattan och substrat tillsätts. Substratet reagerar med det bundna E1S-peroxidaskonjugatet. Efter en kort inkubation stoppas reaktionen och intensiteten av den genererade färgen detekteras i en mikrotiterplattläsare som kan mäta vid 450 nm.
Rigorös validering
Varje tillverkade parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Estrone-3-glucuronide (E1G) is the principle secreted form of circulating estradiol in mammals. Estrone-3-glucuronide (E1G) is identical across all species.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 15,6 till 1000 pg/ml
Analyskänslighet 7.38 pg/mL
Beskrivning Estron-3-glukuronid (E1G) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Analysera Multiplexanalys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod fluorescens
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Fekalt extrakt, Serum, Supernatant, Urin
Tillräckligt för 10 x 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias E3GE3G;
Interassay CV 5.6%
Intraassay CV 3.8%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Proteinaliaser Estrone glucuronide; estrone-3-D-glucuronide; C24H30O8
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktiv biologi
Provvolym Fekalextrakt 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 6,25μ L
Frakt skick Wet or Dry Ice
Förvaringskrav -20 °C
Mål Estron-3-glukuronid
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 2 timmar 30 minuter