missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Estrone 3-Methyl Ether, Mikromol™
Beskrivning
Estrone 3-Methyl Ether
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estrone 3-Methyl Ether |
| CAS | 1624-62-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Estrone 3-Methyl Ether |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H24 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Estrone 3-Methyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19+/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc2c1 |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S)-3-methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?