missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Estrone 3-Methyl Ether, Mikromol™

Produktkod. 18001560
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18001560 100 mg
18000770 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18001560 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0282.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Estrone 3-Methyl Ether
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Estrone 3-Methyl Ether
CAS 1624-62-0
Analyt- eller komponentnamn Estrone 3-Methyl Ether
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H24 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Estrone 3-Methyl Ether
InChI formel InChI=1S/C19H24O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19+/m1/s1
LEDER COc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc2c1
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S)-3-methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekylvikt (g/mol) 284.39
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 284.1776 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.