Läs mer
Invitrogen™ Estron-3-sulfat (E1S) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Produktkod. 15815853
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15815853 96 tester Paket med 96
17865307 10 x 96 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15815853 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EIA17E3S
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ELISA
Human Estrone-3 Sulfate (E1S) ELISA kvantifierar humant östron-3-sulfat i humant serum, plasma, urin, torkade fekala extrakt eller cellodlingsmedium.
Metodens princip
Estron-3-sulfat (E1S) konkurrenskraftigt ELISA kit för endast forskningsanvändning använder en specifikt genererad antikropp för att mäta östron-3-sulfat (E1S) i en mängd olika matriser, inklusive serum-, plasma-, urin- och fekala prover. Kitet kommer att kvantitativt mäta E1S som finns i utspädda buffertprover och vävnadsodlingsmediaprover. En E1S-standard tillhandahålls för att generera en standardkurva för analysen och alla prover ska läsas av från standardkurvan. Standarder eller utspädda prover pipetteras till en klar mikrotiterplatta belagd med en antikropp för att fånga kaninantikroppar. Ett E1S-peroxidaskonjugat tillsätts till standarderna och proverna i brunnarna. Bindningsreaktionen initieras genom tillsats av en polyklonal antikropp mot E1S till varje brunn. Efter 2 timmars inkubation tvättas plattan och substrat tillsätts. Substratet reagerar med det bundna E1S-peroxidaskonjugatet. Efter en kort inkubation stoppas reaktionen och intensiteten av den genererade färgen detekteras i en mikrotiterplattläsare som kan mäta vid 450 nm.
Rigorös validering
Varje tillverkade parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Estrone-3-sulfate (1, 3, 5(10)-Estratrien-3-ol-17-one sulfate (E1S) is synthesized in the fetal or cotyledonary portion of the placentome. Estrone sulfate, present in plasma in a higher concentration than either unconjugated estrone or estradiol in nonpregnant women and normal men, appears to originate almost entirely from a conjugation of estrone and converted estradiolin nonglandular tissues. Estrone sulfate is only slowly cleared from plasma, thus its concentration does not fluctuate markedly during the day. Estrone sulfate is quantitatively the most important circulating estrogen. Estrone-3-sulfate (E1S) is identical across all species and so this kit should measure estrone-3-sulfate from all sources.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 40,96 till 4000 pg/ml
Analyskänslighet 26.4 pg/mL
Innehåll och lagring Pre-coated plate(s), standard, detector antibody, HRP conjugate, assay buffer, wash buffer, chromogen, stop solution, plate covers, and lot-specific technical data sheet.
Store at –20°C.
Beskrivning Estron-3-sulfat (E1S) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Analysera Multiplex analys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod Absorbans vid 450 nm
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Steroidhormon
Provtyp Fekalt extrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias E3SE3S;
Interassay CV 8.5%
Intraassay CV 4.2%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Proteinaliaser C18H22O5S; Estrone sulfate
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktiv biologi
Provvolym Fekalextrakt 50μ L, Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 50μ L, Urin 6,25μ L
Frakt skick Wet or Dry Ice
Förvaringskrav -20 °C
Mål Estron-3-sulfat
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 2 timmar 30 minuter