Läs mer
Estrone 3-Sulfate Sodium Salt, Stabilized with TRIS, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estrone Sodium Sulfate |
| CAS | 438-67-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H21 O5 S . Na |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-(sulfooxy)-, sodium salt (1:1), Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-(sulfooxy)-, sodium salt (9CI), Estrone sulfate sodium salt (6CI), Estrone, hydrogen sulfate sodium salt (7CI,8CI), 3-Sulfatoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one sodium salt, Conestoral, Estrone sodium sulfate, Estrone sulfate sodium, Morestin, NSC 18313, Sodium estrone sulfate, Sodium estrone-3-sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1 |
| LEDER | [Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | sodium;[(8R,9S,13S,14S)-13-methyl-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.41 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?