Allmän beskrivning
•Estron är en aromatiserad C18-steroid som anses vara en av de viktigaste däggdjursöstrogenerna och ett könshormon. Det visar antineoplastiska och bentäthetskonservativa aktiviteter.
•Denna förening kan interagera med östrogenreceptorer i målvävnader för att ge liknande effekter som östradiol. Hormonbundna östrogenreceptorer dimeriseras, translokeras till cellkärnan och binder till östrogenresponselement (ERE) i gener. Bindning till ERE förändrar transkriptionshastigheten för påverkade gener.
Användningsområden
•Estron har förmågan att öka den hepatiska syntesen av könshormonbindande globulin (SHBG), sköldkörtelbindande globulin (TBG) och andra serumproteiner.
•Det kan undertrycka frisättningen av follikelstimulerande hormon och luteiniserande hormon.
•Denna förening kan framställas från androstenedion eller testosteron via östradiol. In vivo kan det genereras huvudsakligen i äggstockarna, placenta och perifera vävnader (särskilt fettvävnad) genom omvandling av androstenedion. Det kan metaboliseras till 16-α -hydroxiöstron, som kan reduceras till östriol av östradioldehydrogenas.
•Det har använts som mediumtillskott för hormonbaserade degranuleringsstudier av naturliga mördarceller.
•Det används som mediumkomponent för att övervaka fettsyrasyntasaktivitet i bröstadenokarcinomcellinjer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estrone |
| Smältpunkt | 258,0 °C till 261,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Förlust vid torkning | 0,5 % max. (105 °C, 3 timmar) |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99% min. (på torkat ämne) (HPLC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 25 g |
| Merck Index | 15,3763 |
| Specifikt rotationsförhållande | +158,00 (20,00 °C c=1, dioxan) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Estrone
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet på eller via amning
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H362-Kan skada spädbarn som ammas.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.