Läs mer
Estron, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4258836 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10764031
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Estron, 99 %, CAS#53-16-7, är ett av de viktigaste östrogenerna från däggdjur, är en steroid och ett könshormon. Det syntetiseras från kolesterol och utsöndras huvudsakligen från könskörtlarna. Det uppvisar också antineoplastiska och bentäthetskonservativa aktiviteter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Estron är en aromatiserad C18-steroid som anses vara en av de viktigaste däggdjursöstrogenerna och ett könshormon. Det visar antineoplastiska och bentäthetskonservativa aktiviteter.
•Denna förening kan interagera med östrogenreceptorer i målvävnader för att ge liknande effekter som östradiol. Hormonbundna östrogenreceptorer dimeriseras, translokeras till cellkärnan och binder till östrogenresponselement (ERE) i gener. Bindning till ERE förändrar transkriptionshastigheten för påverkade gener.
Användningsområden
•Estron har förmågan att öka den hepatiska syntesen av könshormonbindande globulin (SHBG), sköldkörtelbindande globulin (TBG) och andra serumproteiner.
•Det kan undertrycka frisättningen av follikelstimulerande hormon och luteiniserande hormon.
•Denna förening kan framställas från androstenedion eller testosteron via östradiol. In vivo kan det genereras huvudsakligen i äggstockarna, placenta och perifera vävnader (särskilt fettvävnad) genom omvandling av androstenedion. Det kan metaboliseras till 16-α -hydroxiöstron, som kan reduceras till östriol av östradioldehydrogenas.
•Det har använts som mediumtillskott för hormonbaserade degranuleringsstudier av naturliga mördarceller.
•Det används som mediumkomponent för att övervaka fettsyrasyntasaktivitet i bröstadenokarcinomcellinjer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53-16-7
Molekylformel C18H22O2
Molekylvikt (g/mol) 270.36
InChI-nyckel DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
Synonym estrone, folliculin, oestrone, theelin, estrovarin, estrugenone, follicular hormone, kestrone, estron, follicunodis
PubChem CID 5870
ChEBI CHEBI:17263
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S)-3-hydroxi-13-metyl-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-17-on
LEDER CC12CCC3C(C1CCC2=O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Estrone
Smältpunkt 258.0°C to 261.0°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (on dried substance) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,3763
Specifikt rotationsförhållande + 158.00 (20.00°C c=1,dioxane)
Specifik rotation + 158.00
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.03g/L.
Formel vikt 270.36
Klarhet passes test
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Estrone
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Hazard Statement
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.