Läs mer
Estrone b-D-Glucuronide Sodium Salt (>97% by HPLC), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estrone beta-D-Glucuronide sodium salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O8.Na/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;/h3,5,10,14-16,18-21,23,26-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 468.176 |
| Procent renhet | >95% |