Läs mer
Invitrogen™ Estrone konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Produktkod. 17835117
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17835117 10 x 96 tester -
15895843 96 tester Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17835117 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EIA17E1X10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45870.00 SEK
    44952.60 SEK / Paket med 10
    Save 917.40 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
ELISA
Estrone med flera arter ELISA kvantifierar östron i fekala extrakt, urin och vävnadsodlingsmedia.
Metodens princip The Estrone Competitive ELISA Kit för endast forskning är utformat för att kvantitativt mäta östron som finns i extraherade torkade fekala prover, urin och vävnadsodlingsmediaprover. Satsen är unik eftersom den mäter både icke-konjugerad östron, estron-3-sulfat och estron 3-glukuronid i urin- och fekala prover med nästan lika stor affinitet, vilket möjliggör icke-invasiv testning av denna steroid. En östronstandard tillhandahålls för att generera en standardkurva för analysen och alla prover bör avläsas från standardkurvan. Standarder eller utspädda prover pipetteras till en klar mikrotiterplatta belagd med en antikropp för att fånga kaninantikroppar. Ett östron-peroxidaskonjugat tillsätts till standarderna och proverna i brunnarna. Bindningsreaktionen initieras genom tillsats av en polyklonal antikropp mot östron till varje brunn. Efter 2 timmars inkubation tvättas plattan och substrat tillsätts. Substratet reagerar med det bundna östron-peroxidaskonjugatet. Efter en kort inkubation stoppas reaktionen och intensiteten av den genererade färgen detekteras i en mikrotiterplattläsare som kan mäta vid 450 nm.
Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Estrone is an aromatized C18 steroid with a 3-hydroxyl group and a 17-ketone, a major mammalian estrogen. it is converted from androstenedione directly, or from testosterone via estradiol. In humans, it is produced primarily by the cyclic ovaries, placenta, and the adipose tissue of men and postmenopausal women. Therapeutic estrone is the synthetic form of a naturally occurring estrogen estrone. Estrone diffuses through the cell membrane and binds to and subsequently activates the nuclear estrogen receptor found in the reproductive tract, breast, pituitary, hypothalamus, liver, and bone. The activated hormone-receptor complex gets translocated to the nucleus where it binds to the estrogen response element on the dna and promotes the transcription of target genes involved in the functioning of the female reproductive system and secondary sex characteristics. Estrone increases the hepatic synthesis of sex hormone binding globulin (shbg), thyroid-binding globulin (tbg), and other serum proteins, as well as suppresses the release of follicle-stimulating hormone (fsh) and luteinizing hormone (lh) from the anterior pituitary. [National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=5870].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 31,25 till 2000 pg/ml
Analyskänslighet 22.4 pg/mL
Beskrivning Estrone konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Analysera Multiplexanalys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod fluorescens
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Fekalt extrakt, Supernatant, Urin
Tillräckligt för 10 x 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias C18H22O2; Folliculin; OESTRONEC18H22O2; Folliculin; OESTRONE;
Interassay CV 5.5%
Intraassay CV 4.7%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Proteinaliaser Folliculin; OESTRONE; C18H22O2
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktiv biologi
Provvolym Fekalextrakt 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 12,5μ L
Frakt skick Wet or Dry Ice
Förvaringskrav -20 °C
Mål Estron
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 2 timmar 30 minuter