missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Estrone-d2, TRC

Produktkod. 30372882
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372882 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30372882 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE88905150MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Estrone-d2
CAS 56588-58-0
Molekylformel C18 2H2 H20 O2
Kvantitet 50 mg
Synonym Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-16,16-d2, 3-hydroxy-, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one-16,16-d2, 16,16-Dideutero-3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Estrone-(16,16-D2), Estrone-16,16-D2, Estrone-d2, Estrone D2 (16,16-D2)
InChI formel InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i7D2
LEDER [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)C1=O
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S)-16,16-dideuterio-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekylvikt (g/mol) 272.38
Formel vikt 272.1745
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.