missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Estrone-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estrone-d2 |
| CAS | 56588-58-0 |
| Molekylformel | C18 2H2 H20 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-16,16-d2, 3-hydroxy-, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one-16,16-d2, 16,16-Dideutero-3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Estrone-(16,16-D2), Estrone-16,16-D2, Estrone-d2, Estrone D2 (16,16-D2) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i7D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)C1=O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S)-16,16-dideuterio-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.38 |
| Formel vikt | 272.1745 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?