Läs mer
Estrone Enol Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estrone Enol Diacetate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26O4/c1-13(23)25-16-5-7-17-15(12-16)4-6-19-18(17)10-11-22(3)20(19)8-9-21(22)26-14(2)24/h5,7,9,12,18-20H,4,6,8,10-11H2,1-3H3/t18-,19-,20+,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 354.1831 |