Läs mer
Estrone, LoGiCal
Produktkod. 30458898
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458898 10 mg
1 options
Produktkod. 30458898 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0282.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Estrone
CAS 53-16-7
Analyt- eller komponentnamn Estrone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H22 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Estrone, Estrogens conjugated Imp. I (EP), Estradiol Hemihydrate Imp. A (EP), Estriol Imp. B (EP), Ethinylestradiol Imp. C (EP), Estradiol Imp. A (EP), (+)-Estrone, (8R,9S,13S,14S)-3-Hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one, 1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, 3-Hydroxy-17-keto-estra-1,3,5-triene, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-triene-17-one, 3-Hydroxyoestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Aquacrine, Crinovaryl, Cristallovar, Crystogen, Destrone, Disynformon, Endofolliculina, Estron, Estrovarin, Estrugenone, Estrusol, Femestrone Inj., Femestrone injection, Femidyn, Fermidyn, Folikrin, Folipex, Folisan, Follestrine, Follestrol, Follicular hormone, Folliculin, Folliculin (steroid), Folliculinum, Follicunodis, Follidrin, Glandubolin, Hiestrone, Hormofollin, Hormovarine, Kestrone, Ketodestrin, Ketohydroxyestrin, Kolpon, Menagen, Menformon, NSC 9699, Oestrin, Oestroform, Oestrone, Oestroperos, Ovifollin, Perlatan, Solliculin, Theelin, Thelestrin, Thelykinin, Thynestron, Tokokin, Unden, WAY 164397, Wynestron, Delta1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, Estradiol Hemihydrate Impurity A, Estriol Impurity B, Estrogens conjugated Impurity I, Ethinylestradiol Impurity C, Estradiol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S)-3-hydroxy-13-metyl-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-17-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 270.37
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 270,162 g/mol