missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Estropipate, TRC

Produktkod. 18052240
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18052240 10 mg
18072340 50 mg
18052440 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18052240 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE66900010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7280-37-7
Molekylformel C18 H22 O5 S . C4 H10 N2
Molekylvikt (g/mol) 436.56
Synonym Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-(sulfooxy)-, compd. with piperazine (1:1), Estrone, hydrogen sulfate, compd. with piperazine (1:1) (8CI), Piperazine, compd. with 3-(sulfooxy)estra-1,3,5(10)-trien-17-one (1:1) (9CI), Piperazine, compd. with estrone hydrogen sulfate (1:1) (8CI), 3-Sulfatoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one piperazine salt, Estrone sulfate piperazine salt, Estropipate, Harmogen, Ogen, Piperazine estrone sulfate, Sulestrex, Sulestrex piperazine
IUPAC-namn [(8R,9S,13S,14S)-13-methyl-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] hydrogen sulfate;piperazine
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O.C5CNCCN5

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Estropipate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22O5S.C4H10N2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;1-2-6-4-3-5-1/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);5-6H,1-4H2/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1
Formel vikt 436.2032
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.