Läs mer
Estropipate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estropipate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O5S.C4H10N2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;1-2-6-4-3-5-1/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);5-6H,1-4H2/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 436.2032 |