Läs mer
Etakrynsyra, LoGiCal
Produktkod. 30460812
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460812 10 mg
1 options
Produktkod. 30460812 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1207.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etacrynic Acid
CAS 58-54-8
Analyt- eller komponentnamn Etacrynic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H12 Cl2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-[2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]acetic Acid, [4-(2-Methylenebutyryl)-2,3-dichlorophenoxy]acetic Acid, Crinuril, Edecril, Edecrin, Edecrina, Endecril, Etacrynic acid, Etakrinic acid, Hidromedin, Hydromedin, MK 595, Mingit, NSC 624008, NSC 85791, Otacril, Reomax, Taladren, Uregit, [2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutanoyl)phenoxy]acetic acid, Acetic acid, 2-[2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy], Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]- (9CI), Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]- (8CI), 2,3-Dichloro-4-(2-ethyl-1-oxo-2-propenyl)-phenoxyacetic acid, Ethacrynic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]acetic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]acetic acid, [4-(2-Methylenebutyryl)-2,3-dichlorophenoxy]acetic acid, [[2,3-Dichloro-4-[2-(methylene)butanoyl]phenyl]oxy]acetic acid, Etacrynic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCC(=C)C(=O)c1ccc(OCC(=O)O)c(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 2-[2,3-diklor-4-(2-metylidenebutanoyl)fenoxi]ättiksyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 303.14
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 302,0113 g/mol