missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Etafedrine Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30052705
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052705 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052705 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0718.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Etafedrine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Etafedrine Hydrochloride
CAS 530-35-8
Analyt- eller komponentnamn Etafedrine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H19 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (-)-Ethylephedrine hydrochloride, 2-Methylethylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, Menetyl, Nethamine, Nethamine Hydrochloride, Novedrin, Novedrin Hydrochloride, l-N-Ethylephedrine hydrochloride, Benzenemethanol, alpha-[1-(ethylmethylamino)ethyl]-, hydrochloride, [R-(R*,S*)]- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-4-13(3)10(2)12(14)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,12,14H,4H2,1-3H3;1H/t10-,12-;/m0./s1
LEDER Cl.CCN(C)[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
IUPAC-namn (1R,2S)-2-[ethyl(methyl)amino]-1-phenylpropan-1-ol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 229.75
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 229.1233 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.