Läs mer
Etafedrine Hydrochloride (mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etafedrine Hydrochloride (mixture of diastereomers) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-4-13(3)10(2)12(14)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,12,14H,4H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 229.1233 |