Läs mer
Etamivan, LoGiCal
Produktkod. 30462942
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462942 10 mg
1 options
Produktkod. 30462942 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1682.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etamivan
CAS 304-84-7
Analyt- eller komponentnamn Etamivan
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H17 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Vanillamide, N,N-diethyl- (6CI,7CI,8CI), 3-Methoxy-4-hydroxybenzoic acid diethylamide, Analepticon, Cardiovanil, Corivanil, Diethamivan, Diethylvanillamide, Emivan, Etamivan, Etamivanum, Ethamivan, N,N-Diethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzamide, N,N-Diethylvanillamide, NSC 406087, Romecor, Sevanil, Simaron, Vandid, Vanillic acid N,N-diethylamide, Vanillic acid diethylamide, Vanillic diethylamide, Ventilone, Benzamide, N,N-diethyl-4-hydroxy-3-methoxy-
InChI formel InChI=1S/C12H17NO3/c1-4-13(5-2)12(15)9-6-7-10(14)11(8-9)16-3/h6-8,14H,4-5H2,1-3H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCN(CC)C(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC-namn N,N-dietyl-4-hydroxy-3-metoxibensamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 223.27
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 223,1208 g/mol