Läs mer
Etamivan, MedChemExpress
Produktkod. 16478606
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16478606 100 mg
1 options
Produktkod. 16478606 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1096
MedChemExpress Etamivan (Ethamivan), an orally active respiratory stimulant, is mainly used in the research of barbiturate overdose and chronic obstructive pulmonary disease.
Etamivan (Ethamivan), an orally active respiratory stimulant, is mainly used in the research of barbiturate overdose and chronic obstructive pulmonary disease.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etamivan
CAS 304-84-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H17NO3
Kvantitet 100 mg
Synonym Ethamivan N,N-Diethylvanillamide
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (161.24 mM)
LEDER O=C(N(CC)CC)C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Molekylvikt (g/mol) 223.27
Formel vikt 223.27
Procent renhet 99.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation