Läs mer
Etamivan, Mikromol™
Beskrivning
Etamivan
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etamivan |
| CAS | 304-84-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Etamivan |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C12 H17 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Vanillamide, N,N-diethyl- (6CI,7CI,8CI), 3-Methoxy-4-hydroxybenzoic acid diethylamide, Analepticon, Cardiovanil, Corivanil, Diethamivan, Diethylvanillamide, Emivan, Etamivan, Etamivanum, Ethamivan, N,N-Diethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzamide, N,N-Diethylvanillamide, NSC 406087, Romecor, Sevanil, Simaron, Vandid, Vanillic acid N,N-diethylamide, Vanillic acid diethylamide, Vanillic diethylamide, Ventilone, Benzamide, N,N-diethyl-4-hydroxy-3-methoxy- |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO3/c1-4-13(5-2)12(15)9-6-7-10(14)11(8-9)16-3/h6-8,14H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)c1ccc(O)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | N,N-dietyl-4-hydroxy-3-metoxibensamid |
| Visa mer |